Merck
264393
Sigma-Aldrich
2,6-ジフルオロベンジルアミン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,630
5 G
¥8,370
¥5,630
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,630
5 G
¥8,370
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2NH2
CAS番号:
分子量:
143.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,630
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
密度
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
NCc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H,4,10H2
InChI Key
PQCUDKMMPTXMAL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,6-Difluorobenzylamine has been used in the synthesis of:
  • (Z)-N1-(2,6-difluorobenzyl)-N2-(2-amino-1,2-dicyanovinyl)formamidine[1]
  • 2,6-difluorobenzyl-guanidine hydrochloride[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
264393-5G:
264393-1G:
264393-BULK:
264393-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K L Min et al.
European journal of biochemistry, 238(2), 446-452 (1996-06-01)
Fourteen new creatine analogues, all with a guanidine function and either a polar or an apolar group instead of the creatine carboxylic function, were tested as potential inhibitors for human creatine kinase by kinetic analysis of their effects on the
Facile synthesis of 6-cyano-9-substituted-9 H-purines and their ring expansion to 8-(arylamino)-4-imino-3-methylpyrimidino [5, 4-d] pyrimidines.
Al-Azmi A, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 2532-2537 (2001)