Merck
264164
Sigma-Aldrich
2-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
別名:
2-Chloro-BPEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H17Cl
CAS番号:
分子量:
412.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
224-226 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc2c(C#Cc3ccccc3)c4ccccc4c(C#Cc5ccccc5)c2c1
アプリケーション
Reagent for chemiluminescence research.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
264164-BULK:
264164-1G:
264164-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 16, 59-59 (1983)