Merck
263699
Sigma-Aldrich
3-エトキシアクリロニトリル, cis体およびtrans体混合物
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH=CHCN
CAS番号:
分子量:
97.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
90-91 °C/19 mmHg (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC=CC#N
InChI
1S/C5H7NO/c1-2-7-5-3-4-6/h3,5H,2H2,1H3
InChI Key
HUPVIAINOSTNBJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Heck reaction of 3-ethoxyacrylonitrile with aryl bromides catalyzed by a tetraphosphine/palladium complex has been reported.
アプリケーション
3-Ethoxyacrylonitrile has been used in the preparation of (Z)-β-aminoacrylonitrile.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
263699-BULK:
263699-900ML:
263699-2.5L:
263699-100ML:4548173126562
263699-VAR:
263699-25ML:4548173126579
文書ライブラリにアクセスする
Heck reactions of 2-substituted enol ethers with aryl bromides catalysed by a tetraphosphine/palladium complex.
Battace A, et al.
Tetrahedron Letters, 47(4), 459-462 (2006)
Sundeep Rayat et al.
Chemical research in toxicology, 18(8), 1211-1218 (2005-08-16)
A discussion of nitrosative deamination of cytosine 1 is presented that argues for the formation of 6 by diazotization of 1 to cytosinediazonium ion 2 and its electrostatic complex 3, dediazoniation to 4 <--> 5, and amide-bond cleavage to 6.