Merck
263532
Sigma-Aldrich
3,5-ジフルオロアニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
129.11
Beilstein:
2802286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
37-41 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
InChI Key
KQOIBXZRCYFZSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
In vitro nephrotoxic effects of 3,5-difluoroaniline has been investigated in renal cortical slices obtained from the kidneys of untreated, male Fischer 344 rats.
アプリケーション
3,5-Difluoroaniline has been used in the preparation of 3,5-difluorodimethylaniline.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
263532-5G:
263532-BULK:
263532-VAR:
263532-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Further studies on the carcinogenicity of dyes related to 4-dimethylaminoazobenzene; the requirement for an unsubstituted 2-position.
J A MILLER et al.
Cancer research, 17(5), 387-398 (1957-06-01)
S K Hong et al.
Toxicology letters, 114(1-3), 125-133 (2000-03-14)
Haloanilines are widely used as chemical intermediates in the manufacture of pesticides, dyes and drugs. The purpose of this study was to examine the in vitro nephrotoxic effects of the four 4-haloaniline and four 3,5-dihaloaniline isomers using renal cortical slices