Merck
262633
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylstyrene
97%, contains ~500 ppm tert-butylcatechol as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3CH=CH2
CAS番号:
分子量:
132.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
liquid
含みます
~500 ppm tert-butylcatechol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
73-74 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(C=C)c(C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-4-10-6-5-8(2)7-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
InChI Key
OEVVKKAVYQFQNV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
262633-1G:
262633-5G:
262633-BULK:
262633-500G:
262633-VAR:
試験成績書(COA)