Merck
26235
Sigma-Aldrich
2-(3-クロロプロピル)-1,3-ジオキソラン
≥97.0% (GC)
別名:
4-クロロブチルアルデヒドエチレンアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥193,000
¥193,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥193,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11ClO2
CAS番号:
分子量:
150.60
Beilstein:
1236588
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥193,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.453
bp
93-94 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.142 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
SMILES記法
ClCCCC1OCCO1
InChI
1S/C6H11ClO2/c7-3-1-2-6-8-4-5-9-6/h6H,1-5H2
InChI Key
ZBPUNVFDQXYNDY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolane (2-(3′-chloropropyl)-1,3-dioxolane) is a masked γ-chlorobutyraldehyde and was used for the introduction of 3-(1,3-dioxolan-2-yl)propyl moiety[1][2][3]. It was also used in the synthesis of:
  • (±)-histrionicotoxin and (±)-histrionicotoxin 235A using a two-directional strategy[4]
  • 4-iodobutyraldehyde, 5-iodovaleraldehyde and 5-iodo-2-petanone[5]
  • corresponding phosphonate[6]
その他情報
マスクしたγ-クロロブチルアルデヒド、3-(1,3-ジオキソラン-2-イル)プロピル部位の導入に有用[1][2][3]; 対応するホスホナ-トの合成と利用。[6]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
26235-INTR-F:
26235-5ML-F:
26235-BULK-F:
26235-25ML-F:
26235-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C.P. Forbes et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2353-2353 (1977)
Two-directional synthesis. Part 1: A short formal synthesis of (?)-histrionicotoxin and (?)-histrionicotoxin 235A.
Stockman RA.
Tetrahedron Letters, 41(47), 9163-9165 (2000)
R.E. Abbott et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 5398-5398 (1980)
S.A. Bal et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 5045-5045 (1982)
A Nagy et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(6), 2464-2469 (1996-03-19)
A convenient, high yield conversion of doxorubicin to 3'-deamino-3'-(2''-pyrroline-1''-yl)doxorubicin is described. This daunosamine-modified analog of doxorubicin is 500-1000 times more active in vitro than doxorubicin. The conversion is effected by using a 30-fold excess of 4-iodobutyraldehyde in anhydrous dimethylformamide. The