グレード
technical grade
アッセイ
85%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4408 (lit.)
bp
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC1CO1
InChI
1S/C14H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15-14/h14H,2-13H2,1H3
InChI Key
IOHJQSFEAYDZGF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
260266-VAR:
260266-500ML:
260266-BULK:
260266-100ML:
試験成績書(COA)