Merck
259640
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoic hydrazide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CONHNH2
CAS番号:
分子量:
181.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
溶解性
acetone: soluble 0.5 g/10 mL, clear, yellow
SMILES記法
NNC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O3/c8-9-7(11)5-1-3-6(4-2-5)10(12)13/h1-4H,8H2,(H,9,11)
InChI Key
FKZXYJYTUSGIQE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Nitrobenzoic hydrazide has been used as internal standard in determination of isoniazid in human plasma by LC-MS/MS method.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
259640-5G:
259640-25G:
259640-VAR:
259640-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wujiu Jiang et al.
Bioorganic chemistry, 94, 103402-103402 (2019-11-14)
Eight organotin(IV) complexes (C1-C8) have been synthesized and characterized by elemental analysis, fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), multinuclear nuclear magnetic resonance (1H, 13C and 119Sn NMR), high resolution mass spectroscopy (HRMS) and single crystal X-ray structural analysis. Crystallographic data show
Liusheng Huang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 877(3), 285-290 (2008-12-30)
An LC-MS/MS method for the determination of isoniazid in human plasma was developed and validated. Human plasma aliquots of 100 microL were used for analysis. The assay used nialamide as the internal standard. The calibration curve concentration range was 50-10,000