Merck
258970
Sigma-Aldrich
2,4,5-トリフルオロニトロベンゼン
99%
別名:
1,2,4-トリフルオロ-5-ニトロベンゼン, 5-ニトロ-1,2,4-トリフルオロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2NO2
CAS番号:
分子量:
177.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4943 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
mp
−11 °C (lit.)
密度
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H
InChI Key
ROJNMGYMBLNTPK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4,5-Trifluoronitrobenzene may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
258970-5G:
258970-BULK:
258970-VAR:
258970-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)