Merck
257494
Sigma-Aldrich
3-Cyano-PROXYL
for ESR-spectroscopy
別名:
3-Cyano-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥18,060
¥18,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥18,060
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15N2O
CAS番号:
分子量:
167.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
mp
31-33 °C (lit.)
官能基
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)CC(C#N)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H15N2O/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h7H,5H2,1-4H3
InChI Key
RQRRZZIMMXPAGX-UHFFFAOYSA-N
詳細
スピンラベル
アプリケーション
3-Cyano-PROXYL is a stable free radical that can be used in the ESR technique as a nitroxide standard:
  • For the estimation of relative concentrations of the spin adducts of 5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide (DMPO) with ·OH and O2.- radicals.[1][2]
  • For the determination of free radicals present in an aqueous cigarette tar extract.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
257494-BULK:
257494-VAR:
257494-10MG:4548173126043
257494-25MG:4548173126050
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of chlorogenic acid on hydroxyl radical
Zhang L-Y, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 247(1-2), 205-210 (2003)
Detection of free radicals in aqueous extracts of cigarette tar by electron spin resonance
Zang L-Y, et al.
Free radical biology & medicine, 19(2), 161-167 (1995)
Scavenging of superoxide anion radical by chaparral
Zang L-Y, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 196(1-2), 157-161 (1999)
S M Hahn et al.
Radiation research, 132(1), 87-93 (1992-10-01)
The nitroxide Tempol, a stable free radical, has recently been shown to protect mammalian cells against several forms of oxidative stress including radiation-induced cytotoxicity. To extend this observation, six additional water-soluble nitroxides with different structural features were evaluated for potential