Merck
257427
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzenemethanethiol
98%
別名:
2-Chlorobenzyl mercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2SH
CAS番号:
分子量:
158.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5904 (lit.)
bp
120-121 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
SCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClS/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
InChI Key
WWFIIZLHSNBNTC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Chlorobenzenemethanethiol (2-Chlorobenzyl mercaptan) has been used to preapare monolayer by chemisorption from solution on a gold film vapor deposited on optically polished glass plates.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
257427-25G:
257427-VAR:
257427-5G:
257427-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactive ion scattering from surfaces bearing isomeric chlorinated adsorbates.
Pradeep T, et al.
Analytical Chemistry, 71(16), 3311-3317 (1999)