Merck
256951
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum sesquichloride solution
25 wt. % in toluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2AlCl·Cl2AlC2H5
CAS番号:
分子量:
212.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
濃度
25 wt. % in toluene
SMILES記法
CC[Al](Cl)Cl.CC[Al](Cl)CC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Packaged under nitrogen in Sure/Pac™ metal cylinders
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウムを含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
256951-VAR:
256951-BULK:
256951-1KG:
256951-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)