Merck
255971
Sigma-Aldrich
シュウ酸鉄(II) 二水和物
≥99.99% trace metals basis
別名:
シュウ酸第一鉄 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FeC2O4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
179.89
Beilstein:
3757620
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].O=C1O[Fe]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Fe.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
InChI Key
NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
255971-10G:4548173125398
255971-VAR:
255971-BULK:
255971-50G:4548173125404