Merck
RNI00087
Sigma-Aldrich
Ritter Iminopyridine Ferrous Chloride Polymerization Catalyst
greener alternative
別名:
Iron, dichloro[5′-phenyl-N-[(2-pyridinyl-N)methylene][1,1′:3′,1′′-terphenyl]-2′-amine-N]-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H22Cl2FeN2
CAS番号:
分子量:
537.26
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
形状
solid
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cl[Fe]1(Cl)[N](C2=C(C3=CC=CC=C3)C=C(C4=CC=CC=C4)C=C2C5=CC=CC=C5)=CC6=CC=CC=[N]61
InChI
1S/C30H22N2.2ClH.Fe/c1-4-12-23(13-5-1)26-20-28(24-14-6-2-7-15-24)30(32-22-27-18-10-11-19-31-27)29(21-26)25-16-8-3-9-17-25;;;/h1-22H;2*1H;/q;;;+2/p-2/b32-22+;;;
InChI Key
DYJUXFJEVQHNMN-KFIQQVOFSA-L
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
RNI00087-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.