Merck
255092
Sigma-Aldrich
mono-Bromoborane methyl sulfide complex
別名:
Boron monobromide methyl sulfide complex, Bromoborane methyl sulfide complex
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S·BH2Br
CAS番号:
分子量:
154.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: reductant
密度
1.452 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BBr.CSC
InChI
1S/C2H6S.BBrH2/c1-3-2;1-2/h1-2H3;1H2
InChI Key
AQRNIOMHNXJPFD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reagent for hydroboration and synthesis of bromodialkylboranes.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
255092-100G:
255092-VAR:
255092-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)