Merck
204579
Sigma-Aldrich
酸化テルビウム(III,IV)
99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Tb4O7
CAS番号:
分子量:
747.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: terbium
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
InChI Key
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
204579-BULK:
204579-2G:
204579-VAR:
204579-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
ニッケル・水素電池用金属水素化物、特に二次電池に関しての希土類金属間化合物とそれらの構造、特性、技術、応用例について紹介します。