Merck
252204
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-テトラフェニル-21H,23H-ポルフィンニッケル(II)
dye content ≥95 %
別名:
ニッケルTPP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥7,940
¥7,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥7,940
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H28N4Ni
CAS番号:
分子量:
671.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥7,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
組成
dye content, ≥95%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
λmax
525 nm (2nd)
SMILES記法
[Ni]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Ni/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
InChI Key
CXIRWLOIAQYBLZ-DAJBKUBHSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
252204-500MG:4548173293974
252204-BULK:
252204-VAR:
252204-5G:4548173293981
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qing Huang et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(46), 10493-10502 (2006-07-13)
We have correlated the Raman intensities of out-of-plane modes of nickel porphyrins with the nonplanar deformations of specific symmetries, i.e., static normal coordinate deformations (SNCDs) expressed in terms of irreducible representations of the unperturbed D(4h) point group. The model porphyrins
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.