Merck
251895
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3NCO
CAS番号:
分子量:
179.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(OC)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-7-3-4-9(13-2)8(5-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
XNQBFHMCUNRKPM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
251895-5G:
251895-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)