アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
213-215 °C (lit.)
密度
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-3-5-6-7(9)8(10)11-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
KOUAQOCYMAENKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ethyl 2,2-dibromohexanoate
- 2-mercaptohexanoic acid derivatives
- chloroquinoxaline N-oxide
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
249289-VAR:
249289-BULK:
249289-1KG:
249289-5G:
249289-25G:
試験成績書(COA)