アッセイ
97%
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES記法
CN1C(=O)c2ccc(N)cc2C1=O
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-11-8(12)6-3-2-5(10)4-7(6)9(11)13/h2-4H,10H2,1H3
InChI Key
KMEBUNSLFRQSEM-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
247715-50G:
247715-25G:
247715-BULK:
247715-VAR:
247715-250MG:
247715-1G:
アクティブなフィルタ