Merck
247022
Sigma-Aldrich
ボロントリクロリド メチルスルフィド錯体 溶液
2.0 M in methylene chloride
別名:
ジメチルスルフィド-トリクロロボラン, トリクロロボラン-メチルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S·BCl3
CAS番号:
分子量:
179.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
濃度
2.0 M in methylene chloride
密度
1.344 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[S+](C)[B-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChI Key
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
芳香族エステルの脱アルキル反応に用いる利便性の高い試薬です。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
247022-100ML:4548173223148
247022-BULK:
247022-VAR:
247022-800ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 21, 3731-3731 (1980)