Merck
245836
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one
99%
別名:
1,2-Diphenylvinylene carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O3
CAS番号:
分子量:
238.24
Beilstein:
1114120
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
71-75 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1OC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-15-17-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
SROHGOJDCAODGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4,5-Diphenyl-1,3-dioxol-2-one may be used in chemical synthesis studies.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
245836-VAR:
245836-5G:
245836-BULK:
245836-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)