Merck
245550
Sigma-Aldrich
4-フルオロフェニルマグネシウムブロミド 溶液
2.0 M in diethyl ether
別名:
p-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(4-fluorophenyl)magnesium, Bromo(p-fluorophenyl)magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥11,200
800 ML
¥45,300
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥11,200
800 ML
¥45,300
About This Item
化学式:
FC6H4MgBr
CAS番号:
分子量:
199.30
Beilstein:
636802
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in diethyl ether
密度
1.043 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
245550-100ML:4548173123974
245550-VAR:
245550-800ML:4548173123981
245550-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S K Aggarwal et al.
Clinical chemistry, 40(8), 1494-1502 (1994-08-01)
A stable isotope dilution gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method is described for the determination of lead (Pb) in urine and whole blood. The use of lithium bis(trifluoroethyl)dithiocarbamate Pb(FDEDTC) as a chelating agent showed strong memory effect, restricting the range of
R A Milius et al.
Journal of medicinal chemistry, 34(5), 1728-1731 (1991-05-01)
The synthesis and pharmacological characterization of a series of N-substituted 3-(4-fluorophenyl)tropane derivatives is reported. The compounds displayed binding characteristics that paralleled those of cocaine, and several had substantially higher affinity at cocaine recognition sites. Conjugate addition of 4-fluorophenyl magnesium bromide