Merck
244244
Sigma-Aldrich
1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
99%
別名:
1-Tosylimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2O2S
CAS番号:
分子量:
222.26
Beilstein:
612451
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
76-78 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2ccnc2
InChI
1S/C10H10N2O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)15(13,14)12-7-6-11-8-12/h2-8H,1H3
InChI Key
YJYMYJRAQYREBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole converts alcohols to azides in one step[1].
アプリケーション
1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole was used in the synthesis of cationic water soluble cyclodextrin, mono-6A-(1-butyl-3-imidazolium)-6A-deoxy-β-cyclodextrin chloride (BIMCD), useful in chiral separation of amino acids and anionic pharmaceuticals by capillary electrophoresis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
244244-5G:
244244-VAR:
244244-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 48, 3445-3445 (2007)
Jae Min Choi et al.
Carbohydrate polymers, 163, 118-128 (2017-03-08)
Ciprofloxacin is a broad-spectrum fluoroquinolone antibiotic used to treat bacterial infections; however, its limited aqueous solubility inhibits its broader clinical uses. This study investigated the complexation effect of mono-6-deoxy-6-aminoethylamino-β-cyclodextrin on the aqueous solubility and bioavailability of ciprofloxacin. During complexation, the
Weihua Tang et al.
Nature protocols, 2(12), 3195-3200 (2007-12-15)
We describe a protocol for the synthesis of mono-6(A)-(1-butyl-3-imidazolium)-6(A)-deoxy-beta-cyclodextrin chloride (BIMCD), a cationic, water-soluble cyclodextrin used in the chiral separation of amino acids and anionic pharmaceuticals by capillary electrophoresis. Starting from commercially available chemicals, BIMCD is synthesized in five steps.