Merck
241865
Sigma-Aldrich
炭化ホウ素
−60-+230 mesh
別名:
四ホウ化炭素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CB4
CAS番号:
分子量:
55.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
粒径
−60-+230 mesh
密度
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
InChI Key
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
241865-100G:
241865-500G:
241865-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)