Merck
1.12070
Sigma-Aldrich
Boron
powder
別名:
Boron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
B
CAS番号:
分子量:
10.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141907
EC Index Number:
231-151-2
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
700 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
4000 °C/1013 hPa
mp
2075 °C
密度
1.73 g/cm3 at 15 °C
かさ密度
200‑300 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[B]
InChI
1S/B
InChI Key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Ambiphilic boron in 1, 4, 2, 5-diazadiborinine: Examines the unique electronic properties of ambiphilic boron compounds, suggesting potential applications in organic synthesis and materials science (B Wang, Y Li, R Ganguly, H Hirao, R Kinjo, 2016).
  • Metallomimetic chemistry of boron: Discusses boron′s ability to mimic the behaviors of metals in chemical reactions, providing insights into its versatile applications in catalysis and material science (MA Légaré, C Pranckevicius, H Braunschweig, 2019).
アナリシスノート
Identity: passes test
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 %
Particle Size (d50): about 2 µm
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Boron-10B ≥99% 10B
Sigma-Aldrich
601551
Boron-10B
Chromium powder 99+
Sigma-Aldrich
1.12097
Chromium
コバルト powder, <150 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266647
コバルト