Merck
241660
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-5-クロロペンタン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)5Br
CAS番号:
分子量:
185.49
Beilstein:
1732341
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
210-212 °C (lit.)
密度
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
ClCCCCCBr
InChI
1S/C5H10BrCl/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChI Key
PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-Bromo-5-chloropentane was used in the synthesis of novel tetrathiafulvalenophanes[1].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
241660-5G:
241660-VAR:
241660-25G:
241660-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Crisscross-overlapped tetrathiafulvalenophanes.
Takimiya K, et al.
Tetrahedron Letters, 36(28), 5045-5048 (1995)