Merck
238635
Sigma-Aldrich
IGEPAL®CO-210
average Mn ~308
別名:
ポリオキシエチレン(2)ノニルフェニルエーテル、分枝型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H4O)n · C15H24O, n~1.5
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
分子量
average Mn ~308
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
4
SMILES記法
CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCO)cc1
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
法的情報
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
同等製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Markus A Lill et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(18), 5666-5674 (2005-09-02)
We investigated the influence of induced fit of the androgen receptor binding pocket on free energies of ligand binding. On the basis of a novel alignment procedure using flexible docking, molecular dynamics simulations, and linear-interaction energy analysis, we simulated the