アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
SMILES記法
CCCCCCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
InChI Key
SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238376-VAR:
238376-5ML:
238376-500ML:
238376-BULK:
238376-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック