Merck
237701
Sigma-Aldrich
S-Alpine-Borane® 溶液
0.5 M in THF
別名:
B-イソピノカンフェイル-9-ボラビシクロ[3.3.1]ノナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H31B
CAS番号:
分子量:
258.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
光学活性
[α]22/D +1.2°, neat
濃度
0.5 M in THF
密度
0.897 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[C@@H]1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4
InChI
1S/C18H31B/c1-12-16-10-13(18(16,2)3)11-17(12)19-14-6-4-7-15(19)9-5-8-14/h12-17H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15+,16-,17-/m0/s1
InChI Key
VCDGSBJCRYTLNU-NEXGVSGLSA-N
詳細
S-Alpine-Borane® is a chiral reducing agent, synthesized from (-)-α-pinene via hydroboration.[1]
アプリケーション
R-およびS-Alpine-Boraneはアルデヒド[2][3]やプロキラルケトン[4][5][3]の不斉還元反応に用いられています。
S-Alpine-Borane® solution may be used to prepare:
  • 5(S)-methyl 5-hydroxy-8-(tetrahydropyran-2-yloxy)-6-octynoate, an intermediate for the stereocontrolled total synthesis of leukotriene B4.[6]
  • (+)-(S)-4-hydroxy-6-phenyl-5-hexynyl 2,2,4,4-tetramethyl-1,3-oxazolidine-3-carboxylate[7]
  • (R)-1-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)pent-3-yn-2-ol, an intermediate for the preparation of (S)-4,5-dihydroxypentane-2,3-dione (DPD).[8]
法的情報
Alpine-Borane is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237701-VAR:
237701-100ML:4548173122427
237701-BULK:
237701-800ML:4548173122434
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An efficient synthesis of the precursor of AI-2, the signalling molecule for inter-species quorum sensing.
Ascenso OS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(3), 1236-1241 (2011)
(-)-Sparteine-Mediated Stereoselective Intramolecular Carbolithiation of 4-Substituted 5-Hexynyl Carbamates. Synthesis of Enantiopure 1, 3-Difunctionalized Alkylidene Cyclopentanes.
Oestreich M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(23), 8616-8626 (1999)
Total synthesis of leukotriene B4.
Kerdesky FAJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(13), 3516-3520 (1993)
Tetrahedron Asymmetry, 5, 1061-1061 (1994)
Aldrichimica Acta, 20, 30-30 (1987)