Merck
237299
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Gd
≥99%
別名:
Gadolinium tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate), Gd(tmhd)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Gd(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS番号:
分子量:
707.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99%
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C1=[O][Gd]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)