Merck
236594
Sigma-Aldrich
1-メチルシクロプロパンメタノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C3H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
86.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
128 °C/750 mmHg (lit.)
密度
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(CO)CC1
InChI
1S/C5H10O/c1-5(4-6)2-3-5/h6H,2-4H2,1H3
InChI Key
PIZQWRXTMGASCZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
メチルシクロプロパンメタノールの気相熱分解の動態が報告されています[1]
アプリケーション
1-メチルシクロプロパンメタノール(±)-2-(ベンジルカルボニルアミノ)-2-(1′-メチルシクロプロピル)エタンアミド[2]の調製に使用されています。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
236594-VAR:
236594-BULK:
236594-1G:
236594-250MG:
236594-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evidence for an insertion-homolysis mechanism for carbon-sulphur bond formation in penicillin biosynthesis; 2. Incubation and interpretation.
Baldwin JE, et al.
Tetrahedron, 52(7), 2537-2556 (1996)
Kinetics of the gas-phase thermal decomposition of methylcyclopropanemethanol.
Awan.
J. Chem. Soc. Pak., 27(1), 29-29 (2005)