Merck
236446
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-3-クロロプロパン
≥99%
別名:
I-BCP, トリメチレンクロロブロミド, トリメチレンブロモクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)3Br
CAS番号:
分子量:
157.44
Beilstein:
605278
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
密度
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI Key
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)