Merck
235520
Sigma-Aldrich
3-Methyladipoyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCOCH2CH2CH(CH3)CH2COCl
CAS番号:
分子量:
197.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
117-119 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CCC(Cl)=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C7H10Cl2O2/c1-5(4-7(9)11)2-3-6(8)10/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
YDDUPABDRNKFDU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Methyladipoyl chloride has been used in the preparation of :
  • polyester hydrochlorides[1]
  • polyamides, having potential non-linear optical characteristics[2]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235520-BULK:
235520-VAR:
235520-25G:
235520-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modification of montmorillonite by cationic polyesters.
Huskic M, et al.
Applied Clay Science, 43(3), 420-424 (2009)
Synthesis and characterisation of polyamides and polyimides from amino/methylene bis [benzenamine] styryl pyridines.
Peesapati V, et al.
Polymer International, 43(1), 8-12 (1997)