アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
171 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)CCC#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H2,1-2H3
InChI Key
MTPJEFOSTIKRSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- to initiate the organic polymerization during the synthesis of class I hybrid poly(N-isopropylacrylamide)/silica hydrogels
- in preparation of cysteine modifying agents based on the solvatochromic fluorophore 4-N,N-dimethylamino-1,8-naphthalimide (4-DMN)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
234486-500ML:
234486-VAR:
234486-5ML:4548173121642
234486-100ML:4548173121628
234486-25ML:4548173121635
234486-BULK:
試験成績書(COA)