アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4611 (lit.)
bp
198-200 °C (lit.)
密度
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-3-2-4-8(5-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
ABXGMGUHGLQMAW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
233161-VAR:
233161-BULK:
233161-1G:
233161-5G:
233161-25G:
試験成績書(COA)