Merck
232297
Sigma-Aldrich
ベンゼンスルホニルイソシアナート
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SO2NCO
CAS番号:
分子量:
183.18
Beilstein:
743441
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
130 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=NS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-6-8-12(10,11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
UJYAZVSPFMJCLW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benzenesulfonyl isocyanate reacts with ethanol and phenol to yield normal urethan products.
アプリケーション
Benzenesulfonyl isocyanate was used in synthesis of sterically hindered derivatives of phenols and alcohols. It was also used in the reaction of semi crystalline poly(ether ether ketone) films with carbonyl selective reagents to produce modified film samples.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
232297-BULK:
232297-1G:
232297-VAR:
232297-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Surface modifications of poly (ether ether ketone).
Franchina NL and McCarthy TJ.
Macromolecules, 24(11), 3045-3049 (1991)
The Chemistry of Benzenesulfonyl Isocyanate. I. Identification of Hindered Phenols and Alcohols1.
McFarland JW and Howard JB.
The Journal of Organic Chemistry, 30(3), 957-958 (1965)