Merck
23205
Sigma-Aldrich
クロロギ酸4-メトキシカルボニルフェニル
≥98.5% (AT)
別名:
4-クロロカルボニルオキシ安息香酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7ClO4
CAS番号:
分子量:
214.60
Beilstein:
2111107
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.5% (AT)
フォーム
solid
bp
103-106 °C/4 mmHg (lit.)
mp
51-54 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C9H7ClO4/c1-13-8(11)6-2-4-7(5-3-6)14-9(10)12/h2-5H,1H3
InChI Key
PPVBQEZMYRAXPV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
23205-VAR-F:
23205-10G-F:
23205-50G-F:
23205-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)