アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5465 (lit.)
bp
135 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
COc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H7NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5H,1H3
InChI Key
FSTPMFASNVISBU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
231231-5G:4548173121178
231231-25G:4548173121161
231231-BULK:
231231-VAR:
アクティブなフィルタ