Merck
229431
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachloroiridate(III) monohydrate
99.99% trace metals basis
別名:
Iridium(III)-ammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)3IrCl6 · H2O
CAS番号:
分子量:
477.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
solid
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2H3N/h6*1H;;2*1H3/q;;;;;;+4;;/p-4
InChI Key
LWNOUTCTZQNGEN-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
229431-250MG:
229431-1G:
229431-VAR:
229431-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chee Shan Lim et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(9), 1898-1905 (2015-04-25)
Renewable energy sources are highly sought after as a result of numerous worldwide problems concerning the environment and the shortage of energy. Currently, the focus in the field is on the development of catalysts that are able to provide water