Merck
227609
Sigma-Aldrich
デカボラン(14)
white
別名:
NSC 39828, nido-デカボラン(14), テトラデカヒドロデカボラン, デカボラン, デカボロンテトラデカヒドリド, ボロンヒドリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
B10H14
CAS番号:
分子量:
122.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
蒸気圧
0.15 mmHg ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: reductant
white
bp
213 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[BH]4321[BH]765[BH]984[BH]%11%103[BH]%13%122[BH]%1471[BH]%156([BH]%1695[BH]%118([H]%10)[H]%16)[BH]%14%13([H]%12)[H]%15
InChI
1S/B10H14/c11-5-1-2-3(1,5)7(2,9(3,5,11)13-7)8(2)4(1,2)6(1,5)10(4,8,12-6)14-8/h1-10H
InChI Key
XAMMYYSPUSIWAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イオン注入工程用のホウ素源。
以下の用途に用いる反応剤です。
  • アンモニア存在中でのNi薄片上またはCu薄片上への窒化ホウ素の化学蒸着
  • 立体選択的な触媒的水素化反応
  • 化学的水素貯蔵
  • ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)に用いるトランスロケータータンパク質のカルボラン共役キノリンカルボキサミドリガンドの合成
  • 制御された水素量を持つ水素化ホウ素クラスターB12Hnの合成
  • 位置選択的遷移金属触媒デカボラン-アルキンヒドロホウ素化反応によるアルケニルデカボランの合成
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
227609-1G:
227609-BULK:
227609-2.5G:
227609-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ilias Sioutis et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(45), 12528-12534 (2006-11-10)
The interaction of decaborane (B(10)H(14)) with the I(-) ion and the (isoelectronic) Xe atom is investigated using a number of theoretical methods: MP2, CCSD(T), CCSD, spin-orbit CISD, and DFT using the B3LYP, B3PW91, PW91PW91, and PBE0 methods. All non-DFT and
Zhu Yinghuai et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(20), 6507-6512 (2007-05-03)
Well dispersed ruthenium(0) nanoparticles, stabilized in the ionic liquid agent, trihexyltetradecylphosphonium dodecylbenzenesulfonate, have been successfully prepared via a reduction reaction of the precursor [CpRuCp*RuCp*]PF6 (Cp* = C5Me5). The ruthenium(0) nanoparticles were shown to catalyze the isotope exchange reaction between 10B
Kiminori Ohta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(23), 5913-5918 (2004-10-27)
We designed and synthesized novel retinoid X receptor (RXR)-selective antagonists bearing a carborane moiety. Compounds 8a-d or 9a-d themselves have no differentiation-inducing activity toward HL-60 cells and no inhibitory activity towards a retinoic acid receptor (RAR) agonist. However, they inhibit
Yuqi Li et al.
Inorganic chemistry, 47(20), 9193-9202 (2008-09-20)
Unlike in conventional organic solvents, where Lewis base catalysts are required, decaborane dehydrogenative alkyne-insertion reactions proceed rapidly in biphasic ionic-liquid/toluene mixtures with a wide variety of terminal and internal alkynes, thus providing efficient, one-step routes to functional o-carborane 1-R-1,2-C2B10H11 and
質問
  1. What's the purity of this product?
    1 回答
    1. Unfortunately, this product is not tested for purity.