Merck
227471
Sigma-Aldrich
アミルアセタート, 異性体混合物
Mixture of 2-methylbutyl acetate and n-pentyl acetate, 99%
別名:
酢酸ペンチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O2
CAS番号:
分子量:
130.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.402
密度
0.876 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCOC(C)=O.CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/2C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8;1-3-4-5-6-9-7(2)8/h6H,4-5H2,1-3H3;3-6H2,1-2H3
InChI Key
LSUIXWQPOJYELL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Amyl acetate is an olfactant. The sensitivity of rat pups towards amyl acetate was studied.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
227471-500ML:
227471-1L:4548173119892
227471-5ML:4548173119908
227471-VAR:
227471-2.5L:
227471-BULK:
227471-100ML:4548173119885
文書ライブラリにアクセスする
Ontogeny of olfaction: development of the rats' sensitivity to urine and amyl acetate.
J R Alberts et al.
Physiology & behavior, 24(5), 965-970 (1980-05-01)