Merck
227420
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
148.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
233 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.Cc1[nH]cnc1CO
InChI
1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-8)7-3-6-4;/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H
InChI Key
UBHDUFNPQJWPRQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride was used in the synthesis of 1,3-bis(5-methyl-4-imidazolyl)-2-thiapropane (tridentate ligand).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
227420-100G:
227420-VAR:
227420-25G:
227420-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
van Steenbergen AC, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 11, 3175-3182 (1990)