アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
108-110 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C11H10N2O/c1-9(14)10-2-4-11(5-3-10)13-7-6-12-8-13/h2-8H,1H3
InChI Key
GAIQQJIMVVUTQN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
183733-5G:
183733-BULK:
183733-VAR:
183733-25G:
アクティブなフィルタ