Merck
226033
Sigma-Aldrich
1-Cyanovinyl acetate
98%
別名:
α-Acetoxyacrylonitrile, 1-Acetoxy-1-cyanoethylene, 2-Hydroxyacrylonitrile acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(OCOCH3)CN
CAS番号:
分子量:
111.10
Beilstein:
1751158
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
蒸気圧
30 mmHg ( 80 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
0.05% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80-82 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC(=C)C#N
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4(3-6)8-5(2)7/h1H2,2H3
InChI Key
LFSHREXVLSTLFB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
226033-5G:4548173119489
226033-1G:4548173119472
226033-VAR:
226033-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)