Merck
225835
Sigma-Aldrich
Resolve-Al YbFOD
別名:
Yb[fod]3, トリス(6,6,7,7,8,8,8-ヘプタフルオロ-2,2-ジメチル-3,5-オクタンジオナト)イッテルビウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Yb(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)3
CAS番号:
分子量:
1061.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
core: erbium
reagent type: catalyst
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(\O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)=C\C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C10H11F7O2.Yb/c3*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h3*4,18H,1-3H3;/q;;;+3/p-3/b3*5-4-;
InChI Key
KZBQCXBCJMHJOB-VNGPFPIXSA-K
アプリケーション
以下に関連する反応物:
  • ランタニド金属分離用の希土類金属錯体の合成。
  • ランタニドシフト試薬の作用下で置換した2-メトキシカルコンの立体配座可動性。
  • 椀型多環芳香族炭化水素のカチオンπ錯体におけるNMRタイトレーション。
  • キラルアミノアルコールの特異的認識。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
225835-100MG:
225835-VAR:
225835-1G:
225835-BULK:
225835-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)