Merck
22134
Sigma-Aldrich
(+)-β-Cedrene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(1S,2R,5S)-8-Methylene-2,6,6-trimethyltricyclo[5.3.1.01.5]undecane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥35,100
¥35,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥35,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24
CAS番号:
分子量:
204.35
Beilstein:
2244722
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥35,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]/D 11.5 to 14.5°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.502
bp
263-264 °C (lit.)
密度
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]1(C2=C)C(C)(C)[C@@](CC[C@H]3C)([H])[C@]3(CC2)C1
InChI
1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
InChI Key
DYLPEFGBWGEFBB-OSFYFWSMSA-N
詳細
β-Cedrene is a tricyclic sesquiterpene obtained from Juniperus cedrus and Juniperus thurifera.[1][2] It is the main constituent of cedarwood oil, which is used as a raw material for biofuel development.[3]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
22134-BULK:
22134-VAR:
22134-100MG:
22134-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Use of a highly effective intramolecular Pauson-Khand cyclisation for the formal total synthesis of (?)-α-and β-cedrene by preparation of cedrone
Crawford JJ, et al.
Tetrahedron, 62(49), 11360-11370 (2006)
Renewable high density fuels containing tricyclic sesquiterpanes and alkyl diamondoids
Harrison KW and Harvey BG
Sustainable Energy & Fuels, 1(3), 467-473 (2017)
Formal Total Synthesis of (?)-α-and β-Cedrene by Preparation of Cedrone. Construction of the Tricyclic Carbon Skeleton by the Use of a Highly Efficient Intramolecular Khand Annulation
Kerr WJ, et al.
Organic Letters, 3(19), 2945-2948 (2001)