Merck
217050
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-1,3-ジオキソラン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O3
CAS番号:
分子量:
104.10
Beilstein:
103177
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
COC1OCCO1
InChI
1S/C4H8O3/c1-5-4-6-2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
VRAYTNFBRROPJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Methoxy-1,3-dioxolane was used in the synthesis of :
  • [4,5-bis(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]nucleosides, potential inhibitors of HIV[1]
  • diastereoisomeric cyclic acetals[2]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
217050-50G:
217050-BULK:
217050-VAR:
217050-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Jonas Brånalt et al.
The Journal of organic chemistry, 61(11), 3599-3603 (1996-05-31)
The synthesis of 1,3-dioxolan-2-ylnucleosides and related chemistry is described. We have shown that 2-methoxy-1,3-dioxolane (6) reacts with silylated thymine and trimethylsilyl triflate to give the acyclic formate ester 1-[2-(formyloxy)ethyl]thymine (8) rather than 1-(1,3-dioxolan-2-yl)thymine (7). A tentative mechanism which could explain
Synthesis of highly substituted 2, 6-anti-configured tetrahydropyrans. First steps towards an efficient access to amphidinol 3 ring system.
Dubost C, et al.
Tetrahedron Letters, 46(23), 4005-4009 (2005)