Merck
215317
Sigma-Aldrich
3-チオフェンマロン酸
97%
別名:
α-カルボキシチオフェン-3-酢酸, (3-チエニル)マロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O4S
CAS番号:
分子量:
186.19
Beilstein:
6503620
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
139 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C(C(O)=O)c1ccsc1
InChI
1S/C7H6O4S/c8-6(9)5(7(10)11)4-1-2-12-3-4/h1-3,5H,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
GCOOGCQWQFRJEK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
215317-BULK:
215317-VAR:
215317-25G:
215317-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)