アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
194-197 °C (lit.)
官能基
disulfide
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1SSc2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H
InChI Key
NXCKJENHTITELM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
215228-BULK:
215228-VAR:
215228-25G:
215228-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック